Documenti fondamentali
ATTP01300
Millipore
Filtri a membrana Isopore
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,8 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Isopore
Millipore
Parametri
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diametro
13 mm
Diam. filtro
13 mm
Spessore
25 μm
Estraibili (gravimetria)
<1%
Indice di rifrazione
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimensione pori
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
Punto di bolla
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Microscopia a luce riflessa
  • Analisi SEM
  • Analisi gravimetriche
  • Monitoraggio dell′aria
  • Monitoraggio dell′amianto
  • Analisi delle microplastiche
  • Acqua di grado analitico per microplastiche
Note legali
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany