VCTP01300
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,1 μm
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Isopore Membrane Filter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Isopore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate
0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diametro
13 mm
Diam. filtro
13 mm
Spessore
25 μm
Estraibili (gravimetria)
<1%
Indice di rifrazione
n/D 1.6
Matrice
Isopore™
Dimensione pori
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
Punto di bolla
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- Microplastics analysis
- Microplastics analysis grade water
Avvertenza
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13