86478
γ-Terpinene
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
gamma-Terpinene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, p-Mentha-1,4-diene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
~0.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.474
P. eboll.
182 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
124.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?