Documenti fondamentali
86375
Sigma-Aldrich
Telluric acid
purum, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Orthotelluric acid
About This Item
Formula condensata:
H6TeO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
crystals
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
O[Te](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H6O6Te/c1-7(2,3,4,5)6/h1-6H
FXADMRZICBQPQY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Telluric acids exist in both cubic and monoclinic crystalline forms.1 It may be prepared by treating tellurium and tellurous acid with strong oxidants.
Applicazioni
  • Epoxidation of Olefins: Research on the use of diaryltellurium dicarboxylates in the epoxidation of olefins, where telluric acid derivatives act as catalysts (Shibuya et al., 2022).
  • Catalytic Production of NaClO3: Investigation of potential catalysts for the production of NaClO3, examining the acid-base equilibria of telluric acid (Szabó et al., 2021).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null