857890
m-Cresol Purple
indicator grade, Dye content 90 %
Sinonimo/i:
m-Cresolsulfonphthalein
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
indicator grade
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Dye content, 90%
tecniche
titration: suitable
Intervallo di pH utile
1.2-2.8, red to yellow(acid)
7.4-9.0, yellow to violet(alkaline)
ε (coefficiente d’estinzione)
≥ 11000 at 295-301 nm at 0.01 g/L (0.01 G/L in 0.005 N NAOH in Methanol)
≥26000 at 578-584 nm at 0.01 g/L (in 0.005 N NAOH in Methanol)
≥8000 at 369-375 nm at 0.01 g/L (in 0.005 N NAOH in Methanol)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cc(O)ccc1\C(=C2/C=CC(=O)C=C2C)c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3
OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?