211761
m-Cresol Purple sodium salt
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
m-Cresolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 90%
Colore
black
λmax
579 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥15000 at 433-439 nm in H2O at 0.008 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Cc1cc(O)ccc1\C(=C2\C=CC(=O)C=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S.Na/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26;/h3-12,22H,1-2H3,(H,24,25,26);/q;+1/p-1/b21-18+;
BYQJYOOKENJSNK-GOSREXKOSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
for use in underway measuring systems