82950
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4′,4′′-disulfonic acid sodium salt
for spectrophotometric det. of Fe, 97.0%
Sinonimo/i:
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4′,4″-disulfonic acid sodium salt, PDT disulfonate
Saggio
97.0%
Stato
solid
Qualità
for spectrophotometric det. of Fe
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
~7% water
Punto di fusione
≥300 °C
Cationi in tracce
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Mo: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
V: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4O6S2.Na/c25-31(26,27)15-8-4-13(5-9-15)18-19(14-6-10-16(11-7-14)32(28,29)30)23-24-20(22-18)17-3-1-2-12-21-17;/h1-12H,(H,25,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1
ZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?