82940
3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-5′,5′′-disulfonic acid disodium salt
for spectrophotometric det. of Fe, ≥99.0%
Sinonimo/i:
5,5′-[3-(2-Pyridyl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]difuran-2-sulfonic acid disodium salt
Saggio
≥99.0% (TLC)
≥99.0%
Stato
crystals
Qualità
for spectrophotometric det. of Fe
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(o1)-c2nnc(nc2-c3ccc(o3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C16H10N4O8S2.2Na/c21-29(22,23)12-6-4-10(27-12)14-15(11-5-7-13(28-11)30(24,25)26)19-20-16(18-14)9-3-1-2-8-17-9;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
IVLSEFOVPQFJBB-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?