Documenti fondamentali
1.03861
Supelco
Iron(II) chloride tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Iron(II) chloride tetrahydrate, Iron dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Fe · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-843-4
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥98.0% (manganometric)
Stato
solid
Potenza
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
105-110 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
1600 g/L
Densità
1.93 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900 kg/m3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Fe](Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Linkage
Replaces: FX0250; FX0250-2
Risultati analitici
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates): ≤ 0.05 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash