77623
Riboflavin Sodium Phosphate Hydrate
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Riboflavin Sodium Phosphate Hydrate, Riboflavini natrii phosphas
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Forma fisica
powder
Concentrazione
73-79% (RIBOFLAVIN, dry)
Solubilità
water: soluble 100 g/L at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?