77006
Micro particles based on polymethacrylate
analytical standard, size: 60 μm
Sinonimo/i:
Polymethacrylate-based microparticles, 2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
particles
suspension
Concentrazione
10% (solids)
Dimensione particelle
60 μm std dev <2 μm, coeff var <2%
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
This particle size standard is also used to detect, count and differentiate microscale particles.
Caratteristiche e vantaggi
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?