73081
Tetrachlorobisphenol A
analytical standard
Sinonimo/i:
4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dichlorophenol), 2,2′,6,6′-Tetrachloro-4,4′-isopropylidenediphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
134-136 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1)c2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2
InChI
1S/C15H12Cl4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
KYPYTERUKNKOLP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)