31092
PCB No 209
analytical standard
Sinonimo/i:
2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Endocrine system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100.0 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5