71500
Fosfato di sodio monobasico
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Sodio diidrogeno fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
crystals
Qualità
crystallized
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- to perform perfusion for fixed brain tissue to the validate magnetic resonance (MR) signal changes and analyze neuropathological changes in the brain
- as a component of basal salt solution to prepare biofilm minimal media (BMM) for culturing Pseudomonas aeruginosa strain PAO1
- to prepare sodium phosphate monobasic (NaH2PO4) stock solutions to make running buffer for capillary electrophoresis
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?