Documenti fondamentali
237442
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
≥99%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
About This Item
Formula condensata:
C10H7CH(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Beilstein:
2208025
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +55°, c = 2 in ethanol
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.623 (lit.)
P. ebollizione
153 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m1/s1
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Applicazioni
Absolute configuration of primary amines determined using chiral (2-nitrophenyl)proline amides and 1H NMR.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hee Choon Ahn et al.
Organic letters, 9(19), 3853-3855 (2007-08-23)
N-(2-Nitrophenyl)proline (2-NPP) amides of primary amines have a conformational preference for intramolecular hydrogen bonding. Because of the strong and selective anisotropic effects on the amine substituents, the absolute configuration of alpha-chiral primary amines can be assigned by comparing the 1H
Global Trade Item Number
SKUGTIN
237442-1G4061838786166
237442-5G4061837639296