71640
Fosfato di sodio
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di sodio, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
powder (or crystals)
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Come catalizzatore efficiente a basso costo per la sintesi di 2-amminocromo per reazione tra un′aldeide aromatica, malonitrile e α- o β-naftolo in assenza di solvente.
- Come tampone nella sintesi di enoni ciclici e aciclici e aldeidi α, β-insature a partire da trimetilsilil enol eteri utilizzando palladio come catalizzatore e ossone come ossidante
- Come catalizzatore efficiente nella sintesi di 3,4-diidropirano[3,2-c] cromeni a partire da aldeidi, malononitrile e 4-idrossicumarina.
- Con acido fosforico, come precursore del fosforo nella sintesi dell′idrossiapatite mediante il metodo della precipitazione utilizzando SDS (sodio dodecilsolfato) come tensioattivo anionico.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protocol for 1000 mg/L sulfate in water
This application illustrate how Rutin can be determined in skin cream samples using a monolithic Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped column with UV detection.