04273
Fosfato di sodio
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, E339, 98.5-102.5% (T)
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di disodio, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
agenzia
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Saggio
98.5-102.5% (T)
Stato
crystals
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, E339
Impurezze
reducing matter, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤1.0% NaH2PO4
57-61% water (Karl Fischer)
Perdita
57-61% loss on drying
pH
8.4-9.6 (20 °C, 1%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- Study of the Influence of Alkalizing Components on Matrix Pellets Prepared by Extrusion/Spheronization: This publication examines the effects of sodium phosphate dibasic dodecahydrate as an alkalizing agent in matrix pellets, showcasing its application in improving the physicochemical properties of pellets, which are crucial for controlled drug delivery systems (Hamedelniel EI, Bajdik J, Kasa P Jr, Pintye-Hodi K, 2012).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?