675970
Cyclopentyl methyl ether
contains 50 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.9%
Sinonimo/i:
CPME
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
contiene
50 ppm BHT as inhibitor
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.0050% H2O
≤0.0050% water
water
≤50 ppm H2O2
Residuo dopo evaporazione
<0.003%
P. ebollizione
106 °C/760 mmHg
Punto di fusione
-140 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Cyclopentyl methyl ether (CPME) is an alternative to ether solvents such as THF, diethyl ether, and MTBE with a higher resistance to peroxide formation.
- The more environmentally conservative CPME solvent replaces hazardous solvents in order to achieve sustainability and reduce environmental and operational costs.
- CPME offers considerable potential and advantage as a direct replacement for CH2Cl2 in binary eluents using MeOH as the modifier with MeOH–DMC and i-PrOH–EtOAc.
The toxicological assessment of cyclopentyl methyl ether (CPME) as a green solvent.
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
<37.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?