Key Documents
306975
Sigma-Aldrich
ter-butil metil etere
anhydrous, 99.8%
Sinonimo/i:
MTBE, Metil ter-butil etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Beilstein:
1730942
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
4.05 psi
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
705 °F
Limite di esplosione
15.1 %
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.369 (lit.)
P. eboll.
55-56 °C (lit.)
Punto di fusione
-110 °C
Densità
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il tert-butil metil etere (MTBE) è un additivo della benzina. In presenza di ceppi batterici che ossidano il propano l′MTBE subisce degradazione ossidativa. Gli studi della cinetica dell′ossidazione del persolfato favorita dal calore dell′MTBE con diversi parametri suggerisce che la reazione segue una cinetica di pseudo primo ordine. L′MTBE può essere sintetizzato dalla reazione acida catalizzata tra metanolo e isobutene. Secondo uno studio l′aggiunta di MTBE aumenterebbe il numero di siti attivi durante la polimerizzazione del propene con metodo a flusso interrotto.
Il tert-butil metil etere è un solvente organico usato comunemente che può essere sintetizzato dalla reazione acida catalizzata tra metanolo e isobutene. È un′alternativa efficace agli additivi che contengono piombo per migliorare il tasso di ottani nella benzina.
Applicazioni
Il tert-butil metil etere può essere usato per sintetizzare gli esteri metilici degli acidi grassi (FAME) e il glicerolo tert-butil etere attraverso la transesterificazione con olio di colza in condizioni supercritiche.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Application of artificial neural networks for modeling of the treatment of wastewater contaminated with methyl tert-butyl ether (MTBE) by UV/H 2 O 2 process.
Salari D, et al.
Journal of Hazardous Materials, 125(1), 205-210 (2005)
<BIG>Eagleson M. </BIG>
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1995)
Viktor Nilsson et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(11), 1166-1176 (2020-04-21)
To elucidate what properties control and practically limit ion transport in highly concentrated electrolytes (HCEs), the viscosity, ionic conductivity, ionicity, and transport numbers were studied for nine model electrolytes and connected to the rate capability in Li-ion battery (LIB) cells.
Relative solubility, stability, and absorptivity of lutein and β-carotene in organic solvents.
Craft NE and Soares JH.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(3), 431-434 (1992)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)