296309
1,4-diossano
anhydrous, 99.8%, contains <=25 ppm BHT as stabilizer
Sinonimo/i:
Diossano, Ossido di dietilene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
356 °F
Limite di esplosione
22 %
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
P. eboll.
100-102 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Può essere usato come solvente per sintetizzare:
- (Clorometil)dimetilfenilsilano da cloro(clorometil)dimetilsilano attraverso la reazione di sostituzione catalizzata dallo zinco con bromuro di fenilmagnesio.
- N-(2,2,2-trifluoro-1-idrossietil)-acetamide da 2,2,2-trifluoro-1-metossietanolo e acetamide.
Confezionamento
Altre note
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form. Once activated by base under the reaction conditions they become sensitive to air. To best enable scale-up success, the use of standard Schlenk technique is recommended.
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form. Once activated by base under the reaction conditions they become sensitive to air. To best enable scale-up success, the use of standard Schlenk technique is recommended.