247898
Isosorbide dimethyl ether
98%
Sinonimo/i:
DMI, Dimethyl isosorbide, 1,4:3,6-Dianhydro-2,5-di-O-methyl-D-glucitol, 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol 2,5-dimethyl ether, 2,5-Di-O-methyl-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]21/D +96.1°, c = 2 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
93-95 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[C@H]1COC2[C@@H](COC12)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-9-5-3-11-8-6(10-2)4-12-7(5)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
MEJYDZQQVZJMPP-ULAWRXDQSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
General applications:
- DMI can be used as an alternative green solvent for epoxidation of cyclooctene, Baylis–Hillman reaction of isomaltulose-derived aldehydes with α,β-unsaturated ketones and also in solid-phase synthesis.
- It can be used as a coalescent for water-borne paints, where it acts as a co-solvent during the water loss phase and as a coalescing agent during the film formation.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?