283320
Butyl lactate
98%
Sinonimo/i:
α-Hydroxypropionic acid butyl ester, (±)-n-Butyl lactate, 2-Hydroxypropanoic acid butyl ester, Butyl α-hydroxypropionate, Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl lactate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.04 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
185-187 °C (lit.)
Punto di fusione
−28 °C (lit.)
Densità
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in the preparation of solid lipid nanoparticles by a solvent emulsification–diffusion technique
- in the synthesis of nanoparticles of griseofulvin from water dilutable microemulsions by the solvent diffusion technique
- as cosurfactant on the preparation of microemulsions with anionic surfactant
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?