Documenti fondamentali
E11803
Sigma-Aldrich
2-Ethylaniline
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
Beilstein:
1841268
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.11 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
P. eboll.
210 °C (lit.)
Punto di fusione
−44 °C (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccccc1N
InChI
1S/C8H11N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6H,2,9H2,1H3
MLPVBIWIRCKMJV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Taiki Katayama et al.
The ISME journal, 9(2), 436-446 (2014-08-12)
The Minami-Kanto gas field, where gases are dissolved in formation water, is a potential analogue for a marine gas hydrate area because both areas are characterized by the accumulation of microbial methane in marine turbidite sand layers interbedded with mud
Jean Claude Alvarez et al.
Bioanalysis, 7(13), 1675-1684 (2015-08-01)
Remifentanil and propofol are often used in combination for general anesthesia. We developed a method using LC-MS for their simultaneous measurement in human plasma. Methodology & results: After addition of remifentanil-(13)C6 and propofol-d18 (IS), 500 µl of plasma were extracted