49920
Glycerol formal
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,3(or 2,3)-O-Methylene-1,2,3-propanetriol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (GC)
contiene
~0.02% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Composizione
5-hydroxy-1,3-dioxane, ~60%
4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane, ~40%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
n20/D 1.451
P. ebollizione
192-193 °C (lit.)
Densità
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC1COCO1.OC2COCOC2
InChI
1S/2C4H8O3/c5-4-1-6-3-7-2-4;5-1-4-2-6-3-7-4/h2*4-5H,1-3H2
JIUMSISXCKWZTA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Classe di pericolosità dell'acqua (WGK)
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?