67028
Methylglyoxal solution
technical, ~40% in H2O
Sinonimo/i:
Acetylformaldehyde, Pyruvaldehyde, Pyruvic aldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Concentrazione
~40% in H2O
Densità
1.19 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(C)=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?