61689
Methyl dodecanoate
analytical standard
Sinonimo/i:
Lauric acid methyl ester, Methyl laurate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.429-1.433
P. ebollizione
261-262 °C (lit.)
Punto di fusione
4.5-5 °C
Densità
0.869 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
282.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
139 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Separation of Methyl oleate; Caprylic acid; Heptanoic acid; Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Myristic acid; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl stearate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Acetic acid; Arachidic acid; Behenic acid; Propionic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isovaleric acid; Isocaproic acid; Butyric acid
Protocolli
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
-11-eicosenoate; Methyl elaidate; Methyl linoleate; Methyl myristate; Methyl myristoleate; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl oleate; Methyl pentadecanoate; Methyl tridecanoate; Methyl behenate; Methyl caprylate; Methyl erucate; Methyl heptadecanoate; Methyl arachidate
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278