60736
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 35-70 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gel di silice, high-purity grade, 40, 35-70 mesh, for column chromatography
Grado
for column chromatography
high-purity grade
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
0.2-0.5 mm (35-70 mesh ASTM)
35-70 mesh
Dimensione pori
90 Å mean pore size
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Compatibilità
suitable for column chromatography
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?