Documenti fondamentali
54253
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H25NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤15% water (calculated from elemental analysis)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-5-6-10(15)7-13(18)19-11(8-12(16)17)9-14(2,3)4/h10-11,15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-/m1/s1
VYEONLJQPYRKAN-GHMZBOCLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)