Documenti fondamentali
53099
Supelco
Butyryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, Butanoyl-(methyl-d3)-L-carnitine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11D3H18NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (TLC)
Attività ottica
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99.0%
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](C[C@H](OC(=O)CCC)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
QWYFHHGCZUCMBN-NNKNZJFPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)