Documenti fondamentali
472662
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen diiodide
99%
Sinonimo/i:
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium diiodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18I2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Stringa SMILE
[I-].[I-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2HI/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
ZXBJDSANDCPCLD-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Ethyl viologen diiodide serves as an electrolyte to conduct cyclic voltammetry to investigate the kinetic process of the redox targeting reactions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3