Key Documents
384100
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen diperchlorate
98%
Sinonimo/i:
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium diperchlorate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18Cl2N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 2.5%
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2ClHO4/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;2*2-1(3,4)5/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
HTNDMKDAPWJPEX-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Ethyl viologen diperchlorate (EV (ClO4)2) in PEO matrix may be a good option for making viologen based eletrochromic device for testing purposes as it contains EV2+, that is a good electron acceptor and perchlorate ion which serves as electrolyte. It is used for fabricating electrochromic devices.
Applicazioni
Ethyl viologen diperchlorate has been used in in-situ spectroscopic studies of viologen based electrochromic device.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
In-situ spectroscopic studies of viologen based electrochromic device.
Mishra S, et al.
Opt. Mater., 66, 65-71 (2017)