431400
Phosphomolybdic acid hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Molybdophosphoric acid
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
Densità
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.005%
Stringa SMILE
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Catalysts for the nitration of aromatic compounds
- Highly dispersed MoOx/CNTs (carbon nanotubes) as a support for Pt catalysts
- Reduced molybdophosphate mixed-valence Keggin clusters
- Polyoxometalate (POM) hybrid materials based on Keggin polyanion building blocks
- Luminescent Langmuir-Blodgett films
- Anchored Wilkinson catalyst
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?