708348
Silicomolybdic acid solution
Sinonimo/i:
Keggin heteropoly acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.376
Densità
1.156 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Si](O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/12Mo.O4Si.4H2O.32O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;8*+1;-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-4
LMAWUDMBHTZUCF-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
- Use in electrostatic synthesis of compounds comprising ultrathin layers of silicododecamolybdate anions and poly(allyl ammonium) cations
- Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions and 2,2′-biquinolinium
- SMA immobilized on mesoporous silica spheres for hydrolysis of ammonia borane.
- SMA doped carbon-ceramic composite electrodes for electrocatalytic reduction of bromate.
- SMA supported on silica gel (SiO2) for Hosomi–Sakurai allylation of carbonyl compounds.
- SMA supported on mesoporous SiO2 hollow spheres for Friedel–Crafts alkylation reaction.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?