426296
Tetramethylammonium bromide
ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
N,N,N-trimethyl-methanaminium bromide, TMAB
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.5% trimethylamine hydrobromide
≤0.5% trimethylamine
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of (2S)-5-(3-phenyl-2-phthalimidylpropanoylamino)isophthalic acid.
- Synthesis of alkyl-substituted pyrroles in the absence of catalyst and organic solvent.
- Synthesis of dithioacetals from acetals by transthioacetalisation in a solvent free environment.
- Synthesis of polyamides (PAs) by the polymerization of terephthalic acid and diisocyanates.
- Catalyze the addition of thiols to conjugated alkenes.
- Dehydrochlorination of poly(vinyl chloride).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?