41605
DL-Mandelic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
(±)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D 0±1°, c = 5 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Human urine samples by high performance liquid chromatography (HPLC) equipped with ultraviolet (UV) detector.
- Rat urine samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) with selected ion monitoring (SIM) detection.
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)