Key Documents
40120
Sigma-Aldrich
Diethoxydimethylsilane
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Dimethyldiethoxysilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2Si(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.28
Beilstein:
1736110
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Colore
APHA: ≤25
Indice di rifrazione
n20/D 1.381 (lit.)
P. eboll.
114 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](C)(C)OCC
InChI
1S/C6H16O2Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H2,1-4H3
YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wei Zhang et al.
Journal of dentistry, 42(9), 1078-1095 (2014-06-17)
The present study reported a method for preparing a blend of antibacterial quaternary ammonium silanes and quaternary ammonium methacryloxy silane (QAMS) based on the sol-gel reaction between dimethyldiethoxy silane and two trialkoxysilanes, one with an antibacterial quaternary ammonium functionality and
M S Attia et al.
Analytica chimica acta, 835, 56-64 (2014-06-24)
A new method in which a nano optical sensor for diagnosis of different diseases of seminal vesicle and sexual gland was prepared. The working principle of the method depends on the determination of the fructose concentration in semen of different