556688
Dimethoxydimethylsilane
≥99.5%, 99.999% metals basis
Sinonimo/i:
Dimethyldimethoxysilane
Saggio
≥99.5%
99.999% metals basis
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.369 (lit.)
P. ebollizione
81.4 °C (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C4H12O2Si/c1-5-7(3,4)6-2/h1-4H3
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
556688-25ML | 4061832582818 |
556688-5ML |