35995
Eugenol
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
99.6% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
254 °C (lit.)
Punto di fusione
−12-−10 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... UGT1A4(54657)
Descrizione generale
Applicazioni
- Bioconversion broth using reversed-phase high-performance liquid chromatography with UV detection (RP-HPLC-UV).
- Mainstream cigarette smoke using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS).
- Plant extracts using high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)