Documenti fondamentali
33621
Supelco
Fumonisina B1-13C34
~25 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C34H59NO15
Numero CAS:
Peso molecolare:
755.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~25 μg/mL in acetonitrile: water
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+34
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H]([13CH3])[13C@@H](O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)[13C@H]([13CH2][13C@@H]([13CH3])[13CH2][13C@H](O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13CH2][13C@H](O)[13C@H]([13CH3])N)O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,
UVBUBMSSQKOIBE-HTPIOKJKSA-N
Descrizione generale
La Fumonisina B1-13C34 è l′analogo marcato con isotopo 13C della micotossina Fumonisina B1.
Applicazioni
La fumonisina B1-13C34 può essere usata come standard analitico per determinare i livelli di fumonisina B1 (FB1) in campioni di semi di anice con cromatografia liquida abbinata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare l′assistenza tecnica.
Risultati analitici
purezza: ≥92,5% (HPLC)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Determination of Fumonsins and Beauvericin in Anis seed by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Gorica JLV, et al.
Conference on medicinal and aromatic plants of southeast european countries, 214-214 (2014)