327786
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 200,000
Sinonimo/i:
PS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
average Mw 200,000 (Typical)
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Categorie correlate
Descrizione generale
Polystyrene (for GPC, 200,000) is a synthetic thermoplastic, that may be useful for a variety of applications because of its characteristics ike low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and ease of processability.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Weathering of Polymers (1983)