Key Documents
182435
Supelco
Polystyrene
analytical standard, average Mw 290,000 (typical), average Mn 130,000 (typical)
Sinonimo/i:
PS
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Forma fisica
pellets
PM
average Mn 130,000 (typical)
average Mw 290,000 (typical)
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Densità
1.05 g/mL at 25 °C
Formato
neat
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Polystyrene analytical standard, for GPC, 2,000,000
Supelco
327816
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 10,000
Supelco
81406
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 90,000
Supelco
327778
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 70,000
Supelco
81409
Polystyrene