32771
Aflatoxin B2-13C17 solution
~0.5 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinonimo/i:
Fully 13C-labelled Aflatoxin B2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~0.5 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+17
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3]O[13c]1[13cH][13c]2O[13C@H]3O[13CH2][13CH2][13C@H]3[13c]2[13c]4O[13C](=O)[13C]5=[13C]([13CH2][13CH2][13C]5=O)[13c]14
InChI
1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
WWSYXEZEXMQWHT-DENWKYDXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?