Documenti fondamentali
270970
Sigma-Aldrich
Piridina
anhydrous, 99.8%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.10
Beilstein:
103233
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
200
300
Densità del vapore
2.72 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
899 °F
Limite di esplosione
12.4 %
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
pH
~8.81 (20 °C)
P. eboll.
115 °C (lit.)
Punto di fusione
−42 °C (lit.)
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La piridina è un composto basico N-eterociclico. Agisce come ligando donatore di azoto e forma molti complessi metallo-piridina. La geometria a tetraedro o ottaedro dei complessi consente di differenziarli esaminandoli nello spettro dell′infrarosso.
Applicazioni
La piridina può essere usata come base per la conversione di:
  • alchiltriclorosilani a trimetossialchilsilani, usati come precursori per la preparazione di alchilsilicati.
  • 1-indanone a 1-indanone ossima, che può andare incontro a espansione riduttiva dell′anello per formare tetraidrochinolina.
Può essere usata anche per catalizzare la reazione di borilazione degli aloareni per formare arilboronati senza usare metalli di transizione come catalizzatori.
La piridina può essere usata nella preparazione di nanoparticelle di ossido di vanadio e di benzenedicarbossilati di ferro, Fe(OH)(BDC)(py)0,85 (BDC = 1,4-benzenedicarbossilato, py = piridina). Può essere impiegata come catalizzatore nella reazione di condensazione di Knoevenagel.
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tooran Khazraie et al.
Biotechnology for biofuels, 10, 47-47 (2017-03-03)
Hot water hydrolysis process is commercially applied for treating wood chips prior to pulping or wood pellet production, while it produces hydrolysis liquor as a by-product. Since the hydrolysis liquor is dilute, the production of value-added materials from it would
Pyridine-catalyzed radical borylation of aryl halides
Zhang L & Jiao L
Journal of the American Chemical Society, 139(2), 607-610 (2017)
DIBALH-Mediated Reductive Ring-Expansion Reaction of Cyclic Ketoxime
Taku I, et al
Organic Syntheses, 93, 1-1 (2016)
Preparation of Diisopropylammonium Bis(catecholato)cyclohexylsilicate
Kingson L, et al
Organic Syntheses, 94, 16-16 (2017)
Maryam Shamloo et al.
Scientific reports, 7(1), 9133-9133 (2017-08-24)
Predictions of global increased temperature are for 1.8-4 °C by 2100. Increased temperature as an abiotic stress may exert a considerable influence on the levels of secondary metabolites in plants. These secondary metabolites may possibly exert biological activities beneficial in prevention