Documenti fondamentali
360570
Sigma-Aldrich
Piridina
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.10
Beilstein:
103233
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.07
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.72 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
899 °F
Limite di esplosione
12.4 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
Reducing substances, passes test
≤0.002% NH3
0.1% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
P. ebollizione
115 °C (lit.)
Punto di fusione
−42 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Cu: ≤5 ppm
Stringa SMILE
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La piridina (Pir) è un composto eterociclico a sei atomi contenente azoto normalmente usato come una base. È un liquido incolore con odore di pesce. Il gruppo piridina è il componente principale in parecchi composti come nucleotidi piridinici, alcaloidi piridinici, polimeri basati su piridine e macrocicli contenenti l′anello piridinico. Ha vaste applicazioni come solvente, catalizzatore e intermedio di sintesi. Sono stati ottenuti spettri IR, Raman e UV della piridina e i valori ottenuti sono stati usati per calcolare le proprietà termodinamiche. Si sono studiate le fotodegradazioni e la degradazione batterica della piridina Pir.
Applicazioni
La piridina può essere impiegata nelle sintesi seguenti:
  • complessi con alogenuri di Cobalto(II)
  • piridina-d5, una forma di piridina deuterata
  • matrici liquide ioniche (ILMs)
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The vibrational spectrum of pyridine and the thermodynamic properties of pyridine vapors.
Kline Jr CH and Turkevich J.
J. Chem. Phys. , 12(7), 300-309 (1944)
The thermal decomposition of metal complexes-III: The decomposition of some pyridine and substituted-pyridine complexes of cobalt (II) halides.
Allan JR, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 26(11), 1895-1902 (1964)
Bacterial degradation of pyridine, indole, quinoline, and their derivatives under different redox conditions.
Fetzner, S.
Applied Microbiology and Biotechnology, 49(3), 237-250 (1998)
Cyclostellettamines AF, pyridine alkaloids which inhibit binding of methyl quinuclidinyl benzilate (QNB) to muscarinic acetylcholine receptors, from the marine sponge, Stelletta maxima.
Fusetani N, et al.
Tetrahedron Letters, 35(23), 3967-3970 (1994)
Absorption and luminescence of pyridine-based polymers.
Jessen SW, et al.
Synthetic Metals, 84(1), 501-506 (1997)