Documenti fondamentali
215597
Sigma-Aldrich
Fucsina basica
Dye content >85 %
Sinonimo/i:
Magenta O, Parafucsina, Parafucsina basica, Paramagenta, Pararosanilina, Pararosanilina cloruro, Rosso basico 9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17N3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.82
Colour Index:
42500
Beilstein:
4164603
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
>85.0% (HPLC)
Stato
solid
Composizione
Dye content, >85%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Punto di fusione
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
545 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Basic fuchsin is a triaminotriphenylmethane dye that is widely used to stain muscle, mitochondria, and collagen. It is generally a mixture of pararosaniline (C.I. 42500), rosaniline (C.I. 42510), magenta II and new fuchsine (CI 42520).
Applicazioni
Basic fuchsin is utilized for various applications:
  • Acid-fast staining
  • Periodic Acid-Schiff
  • Feulgen stain for DNA
  • ENDO culture medium
  • Leifson′s method for bacterial flagella
Azioni biochim/fisiol
Basic fuchsin displays anesthetic, bactericidal (gram-positive), and fungicidal properties.
Note legali
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Archarna Sharma
Plant Chromosomes (1999)
Design and Fabrication of Standardized Hydroxyapatite Scaffolds with a Defined Macro-Architecture by Rapid Prototyping for Bone-Tissue-Engineering Research
Wilson CE
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 68, 123-132 (2004)
Bisen PS
Laboratory Protocols in Applied Life Sciences (2014)
Hans-Ferdinand Linskens, John F. Jackson
Plant Fibers, 10 (2012)
I A Schrijver et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 48(1), 95-103 (2000-02-01)
Integral immunohistochemical analysis of immune responses in frozen sections requires that, in addition to constitutively expressed membrane CD markers, less stable determinants can be reliably visualized. Therefore, we compared the commonly used acetone fixation method with pararosaniline fixation for six