1.04242
Fuchsin (C.I. 42510)
About This Item
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH
5-6 (25 °C, 1 g/L in H2O)
Punto di fusione
235 °C (decomposition)
Solubilità
4 g/L
Densità bulk
500 kg/m3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C20H19N3.ClH/c1-13-12-16(6-11-19(13)23)20(14-2-7-17(21)8-3-14)15-4-9-18(22)10-5-15;/h2-12,23H,21-22H2,1H3;1H
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3