Documenti fondamentali
B0904
Sigma-Aldrich
Basic Fuchsin
certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinonimo/i:
Basic Red 9, Fuchsin basic, Magenta O, Pararosaniline
About This Item
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome del prodotto
Basic Fuchsin, special for flagella, certified, certified by the BSC
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
agenzia
certified by the BSC
Tipo
special for flagella, certified
Stato
powder
Composizione
pararosaniline acetate, 3 parts
pararosaniline chloride, 1 part
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
green to very dark green
pH
5.0-6.0 (1 g/L)
Punto di fusione
250 °C
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
Densità
1.220 g/cm3
λmax
544 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Basic fuchsin, a triphenylmethane dye is commonly a mixture of pararosaniline (C.I. 42500), rosaniline (C.I. 42510), magenta II and new fuchsine (CI 42520). Basic fuchsin is widely used in tissue-specific staining of biological and coloring several materials including orlon, cotton, leather, paper etc. It is also used to stain collagen, muscle and mitochondria.
Applicazioni
Basic Fuchsin has been used in several biological tests including:
  • Acid-fast staining with carbol-fuchsine
  • Periodic Acid-Schiff method
  • Feulgen technique for DNA staining
  • ENDO culture medium for distinguishing between the bacteria Escherichia coli and Aerobacter aerogenes
  • Leifson′s method for bacterial flagella staining.
Azioni biochim/fisiol
Basic fuchsin possesses anesthetic, bactericidal (gram-positive), and fungicidal properties.
Compatibilità
Certified for use in Leifson′s flagella stain.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)