214396
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 12), 28-200 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gel di silice, high-purity grade (Davisil Grade 12), pore size 22 Å, 28-200 mesh
Grado
high-purity grade (Davisil Grade 12)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Davisil®
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
800 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
silica
Dimensione particelle
28-200 mesh
75-650 μm
Dimensione pori
0.43 cm3/g pore volume
22 Å
P. ebollizione
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?