213268
Calcium hydride
powder, 0-2 mm, reagent grade, ≥90% (gas-volumetric)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (gas-volumetric)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimensione particelle
0-2 mm
Punto di fusione
816 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may also be used as a reagent furing metallothermic synthesis of Nb3Al.
CaH2 can be used as a hydrogen source during the synthesis of monomethylated and dimethylated amines and in a ball milling process for the dechlorination of liquid and solid chlorinated compounds.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?