Key Documents
8.02100
Sigma-Aldrich
Calcium hydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Calcium hydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2Ca
Numero CAS:
Peso molecolare:
42.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352306
Numero indice EU:
232-189-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>300 °C
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
816 °C
Densità
1.9 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Ca
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Calcium hydride (CaH2) can be used as a reducing agent to synthesize metallic elements (e.g., Ti, Zr, V, Nb, U, and Th) from metal oxides via the calcium hydride reduction process at higher temperature (600–1000°C). Metallic calcium produced by thermal decomposition is the actual reducing agent in this process. CaH2 is also used to reduce various metal hydrides to metals.
Risultati analitici
Assay (by gasvolumetry): ≥ 95.0 %
Particle size: 0 -20 mm
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1